4-Aminopyridine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
Formula:
C₅H₆N₂ Punto di ebollizione: 287°C Punto di fusione: 157…160 °C Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS Number: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,03933 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 157.0 to 162.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...