3-Aminopyridine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆N₂ Punto di ebollizione: 248°C Punto di fusione: 60…63 °C Flash Pt: 88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006400 CAS Number: 462-08-8 EINECS: 207-322-2 UN: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,00473 |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 59.0 to 65.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |