3-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₄FN Punto di ebollizione: 106°C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 13°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006374 CAS Number: 372-47-4 EINECS: 206-755-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |