Stampa…
2-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0217-25G F0217-100G
TCIAF0217-25GEA 36 EUR
TCIAF0217-25G TCIAF0217-100G
2-Fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoropyridine
Formula: C₅H₄FN
Punto di ebollizione: 126°C
Densità: 1,129 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 24°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006224
CAS Number: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&vid=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %