Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1778-1G T1778-5G
TCIAT1778-1GEA 25 EUR
TCIAT1778-1G TCIAT1778-5G
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formula: C₅HF₄N
Peso molecolare: 151,06 g/mol
Punto di ebollizione: 101°C
Densità: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 31°C
MDL Number: MFCD00011734
CAS Number: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&vid=d55713640ba5670d7432905212b3f20d59d1c49a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %