Stampa…
2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0197-25G C0197-5G
TCIAC0197-25GEA 66 EUR
TCIAC0197-25G TCIAC0197-5G
2-Chloro-6-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di ebollizione: 184°C
Densità: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
MDL Number: MFCD00006265
CAS Number: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&vid=8d443d702897288f81574adbcb25c385a02ec9db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %