Stampa…
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0025-25G C0025-5G
TCIAC0025-25GEA 61 EUR
TCIAC0025-25G TCIAC0025-5G
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99.0% (by GC)
2-Chloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158.54 g/mol
Punto di fusione: 107
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006240
CAS Number: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&vid=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency