Stampa…
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1008-25G C1008-5G
TCIAC1008-25GEA 67 EUR
TCIAC1008-25G TCIAC1008-5G
2-Chloro-3-nitropyridine ≥99.0% (by GC)
2-Chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158.54 g/mol
Punto di ebollizione: 260
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006232
CAS Number: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc466bc415f5b07d82fb50bb6b22771c9bf95072&vid=bc466bc415f5b07d82fb50bb6b22771c9bf95072&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C