Stampa…
2,6-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2761-25G D2761-5G
TCIAD2761-25GEA 74 EUR
TCIAD2761-25G TCIAD2761-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006234
CAS Number: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e7083f9e8f20d4394f852b9bd16c6b089cb1da&vid=84e7083f9e8f20d4394f852b9bd16c6b089cb1da&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C