3-Chloropyridine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C0280-25G
C0280-500G
C0280-100G
TCIAC0280-25GEA
22
EUR
TCIAC0280-25G
TCIAC0280-500G
TCIAC0280-100G
3-Chloropyridine ≥95.0% (by GC)
3-Chloropyridine
Formula:
C₅H₄ClN Punto di ebollizione: 148°C Punto di fusione: –0,5 °C Densità: 1,194 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 66°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006375 CAS Number: 626-60-8 EINECS: 210-955-7 ADR: 3,I |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |