Stampa…
2-Chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0279-25G C0279-500G C0279-100G
TCIAC0279-25GEA 16 EUR
TCIAC0279-25G TCIAC0279-500G TCIAC0279-100G
2-Chloropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloropyridine
Formula: C₅H₄ClN
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006228
CAS Number: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&vid=c0a8b21245391eb89ed37821cad5c40835ae57e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %