Stampa…
2,6-Dichloropyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D0410-25G D0410-500G
TCIAD0410-25GEA 16 EUR
TCIAD0410-25G TCIAD0410-500G
2,6-Dichloropyridine ≥97.0% (by GC)
2,6-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006244
CAS Number: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c754ead1db824f6e22793ed2fe123e5078c3df&vid=15c754ead1db824f6e22793ed2fe123e5078c3df&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency