2,5-Dichloropyridine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D1607-25G
D1607-5G
TCIAD1607-25GEA
86
EUR
TCIAD1607-25G
TCIAD1607-5G
2,5-Dichloropyridine ≥99.0% (by GC)
2,5-Dichloropyridine
Formula:
C₅H₃Cl₂N Punto di ebollizione: 98°C Punto di fusione: 65 °C |
MDL Number:
MFCD00006239 CAS Number: 16110-09-1 EINECS: 240-278-2 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 60.0 to 63.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |