Stampa…

2,3,5,6-Tetrachloropyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T2331-25G T2331-5G
TCIAT2331-25GEA 43 EUR
TCIAT2331-25G TCIAT2331-5G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Formula: C₅HCl₄N
Peso molecolare: 216,88 g/mol
Punto di ebollizione: 251°C
Punto di fusione: 88…89 °C
MDL Number: MFCD00092428
CAS Number: 2402-79-1
EINECS: 219-283-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&vid=a80b8aef1707a784cc7aa1ac16f294185433d8c8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR