Stampa…
3,5-Dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2573-25G D2573-5G
TCIAD2573-25GEA 123 EUR
TCIAD2573-25G TCIAD2573-5G
3,5-Dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Punto di ebollizione: 222°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014634
CAS Number: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fb32c9d59677ea2eaeea566927907760ccc64a&vid=96fb32c9d59677ea2eaeea566927907760ccc64a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C