Stampa…

2,6-Dibromopyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

D1555-25G D1555-250G
TCIAD1555-25GEA 31 EUR
TCIAD1555-25G TCIAD1555-250G
2,6-Dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di ebollizione: 249°C
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006223
CAS Number: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92743c6aa7617c16cb650348690c334e7ec82181&vid=92743c6aa7617c16cb650348690c334e7ec82181&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR