2,5-Dibromopyridine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃Br₂N Punto di ebollizione: 235°C Punto di fusione: 90…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006221 CAS Number: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |
|
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 93.0 to 95.0 deg-C |