Stampa…
1,1'-Binaphthyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0805-1G B0805-5G
TCIAB0805-1GEA 24 EUR
TCIAB0805-1G TCIAB0805-5G
1,1'-Binaphthyl ≥98.0% (by GC)
1,1'-Binaphthyl
Formula: C₂₀H₁₄
Punto di ebollizione: 405 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142…144 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041740
CAS Number: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&vid=8536b1df7ee7d2137ef312e74369d9b92f6e4a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity