Stampa…
2,7-Dimethylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0752-1G D0752-5G
TCIAD0752-1GEA 108 EUR
TCIAD0752-1G TCIAD0752-5G
2,7-Dimethylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
2,7-Dimethylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂
Punto di ebollizione: 263°C
Punto di fusione: 94…95 °C
Densità: 1,003 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004121
CAS Number: 582-16-1
EINECS: 209-477-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d4a47c8ad704fd75a1391d5b8005041c58c51f&vid=90d4a47c8ad704fd75a1391d5b8005041c58c51f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency