Stampa…
2-Isopropylnaphthalene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
I0327-25ML I0327-500ML
TCIAI0327-25MLEA 27 EUR
TCIAI0327-25ML TCIAI0327-500ML
2-Isopropylnaphthalene ≥95.0% (by GC)
2-Isopropylnaphthalene
Formula: C₁₃H₁₄
Peso molecolare: 170,25 g/mol
Punto di ebollizione: 268°C
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,9762 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122°C
MDL Number: MFCD00014322
CAS Number: 2027-17-0
EINECS: 217-976-0
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d9ac3762611d236c20f1e88edd8aeb006f15a94&vid=7d9ac3762611d236c20f1e88edd8aeb006f15a94&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %