2-Methyl-1-nitronaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Punto di ebollizione: 188°C Punto di fusione: 81 °C |
MDL Number:
MFCD00003914 CAS Number: 881-03-8 EINECS: 212-917-5 |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 83.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |