2-(Bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
B1524-25G
B1524-5G
TCIAB1524-25GEA
316
EUR
TCIAB1524-25G
TCIAB1524-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (by GC)
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formula:
C₁₁H₉Br Punto di ebollizione: 214°C Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004123 CAS Number: 939-26-4 EINECS: 213-359-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |