Stampa…
Naftalina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0885-25G N0885-500G
TCIAN0885-25GEA 16 EUR
TCIAN0885-25G TCIAN0885-500G
Naftalina ≥98.0% (by GC)
Naftalina
Formula: C₁₀H₈
Peso molecolare: 128.17 g/mol
Punto di ebollizione: 218°C
Flash Pt: 79
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001742
CAS Number: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,06370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&vid=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C