Stampa…
2-Naftolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: β-Naftolo
N0027-25G N0027-250G
TCIAN0027-25GEA 16 EUR
TCIAN0027-25G TCIAN0027-250G
2-Naftolo ≥99.0% (by GC)
2-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121,6 °C
Densità: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004067
CAS Number: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06384
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&vid=39fd47b639448a316bca5603e72136b283ea910c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency