Stampa…
1-Naftolo ≥98.0% (by GC) for biochemical research
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: α-Naftolo
N0864-1G N0864-5G
TCIAN0864-1GEA 0 EUR
TCIAN0864-1G TCIAN0864-5G
1-Naftolo ≥98.0% (by GC) for biochemical research
1-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Punto di fusione: 94 °C
Densità: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003930
CAS Number: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f30d5d95e5e05bed0dd775a0cc59874625eae096&vid=652d21e0e56fecb5379c2710b8f608191b3682b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Peroxidase detection test to pass test