Stampa…
1-Naftolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: α-Naftolo
N0026-25G N0026-500G N0026-100G
TCIAN0026-25GEA 19 EUR
TCIAN0026-25G TCIAN0026-500G TCIAN0026-100G
1-Naftolo ≥99.0% (by GC)
1-Naftolo
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Punto di fusione: 94 °C
Densità: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003930
CAS Number: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b6956a5f9061b71cbb331e826794092518aa20&vid=12b6956a5f9061b71cbb331e826794092518aa20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency