Stampa…
1-Nitronaftalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: α-Nitronaphthalene
N0212-25G N0212-500G
TCIAN0212-25GEA 17 EUR
TCIAN0212-25G TCIAN0212-500G
1-Nitronaftalene ≥98.0% (by GC)
1-Nitronaftalene
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 59…61 °C
Densità: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003913
CAS Number: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06613
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643070c3ea0d360535007ff3810c84e7a7d71953&vid=643070c3ea0d360535007ff3810c84e7a7d71953&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency