Stampa…
1-Naftilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Aminonaphthalene
N0052-25G N0052-100G
TCIAN0052-25GEA 51 EUR
TCIAN0052-25G TCIAN0052-100G
1-Naftilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1-Naftilamina
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 301°C
Punto di fusione: 50 °C
Densità: 1,171 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004016
CAS Number: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3c46a74af9744d82694de5de5f4333bef5afdc&vid=1a3c46a74af9744d82694de5de5f4333bef5afdc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 51.0 deg-C
Solubility in dilute Acetic acid almost transparency