Stampa…

1-Fluoronaphthalene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

F0212-25G F0212-5G
TCIAF0212-25GEA 73 EUR
TCIAF0212-25G TCIAF0212-5G
1-Fluoronaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₇F
Peso molecolare: 146.16 g/mol
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: -12.5
Flash Pt: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003873
CAS Number: 321-38-0
EINECS: 206-287-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecd6bdf867c7a4f07d00e6962689882aa8152c3&vid=2ecd6bdf867c7a4f07d00e6962689882aa8152c3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR