Stampa…
1-Cloronaftalina ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C0212-25G C0212-500G C0212-100G
TCIAC0212-25GEA 21 EUR
TCIAC0212-25G TCIAC0212-500G TCIAC0212-100G
1-Cloronaftalina ≥85.0% (by GC)
1-Cloronaftalina
Formula: C₁₀H₇Cl
Punto di ebollizione: 263°C
Punto di fusione: –20°C
Densità: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003874
CAS Number: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&vid=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %