Stampa…
1-Naphthaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0002-25ML N0002-500ML N0002-100ML
TCIAN0002-25MLEA 25 EUR
TCIAN0002-25ML TCIAN0002-500ML TCIAN0002-100ML
1-Naphthaldehyde ≥95.0% (by GC)
1-Naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O
Punto di ebollizione: 291°C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004003
CAS Number: 66-77-3
EINECS: 200-633-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&vid=1996a94c7f83abdb5845bf383deb158d4eaa2c72&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %