Stampa…

1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B3797-1G B3797-5G
TCIAB3797-1GEA 36 EUR
TCIAB3797-1G TCIAB3797-5G
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrF
Peso molecolare: 225,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051473
CAS Number: 341-41-3
EINECS: 206-434-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b884b8c9d1d65cea00a82733a50e50694d28b4&vid=d8b884b8c9d1d65cea00a82733a50e50694d28b4&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR