Stampa…
1,4-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2359-25G D2359-5G
TCIAD2359-25GEA 174 EUR
TCIAD2359-25G TCIAD2359-5G
1,4-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromonaphthalene
Formula: C₁₀H₆Br₂
Peso molecolare: 285.97 g/mol
Punto di ebollizione: 310
Punto di fusione: 92
MDL Number: MFCD00041823
CAS Number: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866aa13ef97a553ac3c903e48969307d76d63720&vid=866aa13ef97a553ac3c903e48969307d76d63720&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity