Stampa…
Isochinolina ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
I0182-25G I0182-500G
TCIAI0182-25GEA 17 EUR
TCIAI0182-25G TCIAI0182-500G
Isochinolina ≥95.0% (by GC)
Isochinolina
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 242°C
Punto di fusione: 21…26 °C
Densità: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006898
CAS Number: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05222
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&vid=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %