Stampa…
1-Isoquinolinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Isoquinoline-1-carboxylic acid
I0671-25G I0671-5G
TCIAI0671-25GEA 130 EUR
TCIAI0671-25G TCIAI0671-5G
1-Isoquinolinecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 345 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006901
CAS Number: 486-73-7
EINECS: 207-639-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e4a0af4765113c0c8fbbb9ea81cc9f4ab49697b&vid=9e4a0af4765113c0c8fbbb9ea81cc9f4ab49697b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %