Stampa…
4-Bromoisoquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0930-10G B0930-25G
TCIAB0930-10GEA 61 EUR
TCIAB0930-10G TCIAB0930-25G
4-Bromoisoquinoline ≥98.0% (by GC)
4-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Punto di ebollizione: 285°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006904
CAS Number: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5165da99521b20baab44a0568ab08d02c756c7db&vid=5165da99521b20baab44a0568ab08d02c756c7db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency