5-Indanol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₀O Punto di ebollizione: 255°C Punto di fusione: 51…53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003802 CAS Number: 1470-94-6 EINECS: 216-006-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |