Stampa…
5,6-Dimethoxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
D3313-25G D3313-5G
TCIAD3313-25GEA 67 EUR
TCIAD3313-25G TCIAD3313-5G
5,6-Dimethoxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
5,6-Dimethoxy-1-indanone
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003790
CAS Number: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d441f08e255428ddc450741be00b5c1acf74a7d&vid=2d441f08e255428ddc450741be00b5c1acf74a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C