Stampa…
5-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1467-25G M1467-5G
TCIAM1467-25GEA 146 EUR
TCIAM1467-25G TCIAM1467-5G
5-Methoxy-1-indanone ≥98.0% (by GC)
5-Methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 150°C
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003789
CAS Number: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&vid=ec2126f01f236b4899124472422f85a778b0b5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C