2-Indanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
I0649-25G
I0649-5G
TCIAI0649-25GEA
95
EUR
TCIAI0649-25G
TCIAI0649-5G
2-Indanone ≥98.0% (by GC)
2-Indanone
Formula:
C₉H₈O Punto di ebollizione: 225°C Punto di fusione: 54…56 °C Densità: 1,0712 g/cm³ (67 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003792 CAS Number: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |