Stampa…
1-Indanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
I0013-25G I0013-5G
TCIAI0013-25GEA 58 EUR
TCIAI0013-25G TCIAI0013-5G
1-Indanone ≥98.0% (by GC)
1-Indanone
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 245°C
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,1028 g/cm³ (40 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003785
CAS Number: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9be235144e8d23dc201ea5c6dab45493310b1e6a&vid=9be235144e8d23dc201ea5c6dab45493310b1e6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C