Stampa…
2-Bromo-1-indanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-hydroxyindane
B1300-25G B1300-5G
TCIAB1300-25GEA 87 EUR
TCIAB1300-25G TCIAB1300-5G
2-Bromo-1-indanol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1-indanol
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003798
CAS Number: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5579477783d2baff9534ca8c2289f156fa54c6e&vid=b5579477783d2baff9534ca8c2289f156fa54c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C