Stampa…
Diphenyl diselenide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D2186-25G D2186-5G
TCIAD2186-25GEA 116 EUR
TCIAD2186-25G TCIAD2186-5G
Diphenyl diselenide ≥97.0% (by GC)
Diphenyl diselenide
Formula: C₁₂H₁₀Se₂
Peso molecolare: 312,13 g/mol
Punto di ebollizione: 202°C
Punto di fusione: 58…61 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003001
CAS Number: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5548dcb38641f0922f8ef06d9c76890739673d2a&vid=5548dcb38641f0922f8ef06d9c76890739673d2a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency