Stampa…
Tetraclorosilano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Silicio (IV) cloruro, Tetracloruro di silicio, Silicio tetracloruro
T0636-100G T0636-25G T0636-500G
TCIAT0636-100GEA 27 EUR
TCIAT0636-100G TCIAT0636-25G TCIAT0636-500G
Tetraclorosilano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetraclorosilano
Formula: Cl₄Si
Peso molecolare: 169,9 g/mol
Punto di ebollizione: 59°C
Punto di fusione: –68°C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011229
CAS Number: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN: 1818
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08500
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=994aadf6eebc7ffabda85cae1f8ba7a1a7b7f0e9&vid=994aadf6eebc7ffabda85cae1f8ba7a1a7b7f0e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %