Stampa…

Ethyl-5-bromonicotinate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Ethyl 5-bromonicotinate

E0866-25G E0866-5G
TCIAE0866-25GEA 187 EUR
TCIAE0866-25G TCIAE0866-5G
Ethyl-5-bromonicotinate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-5-bromonicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230,06 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040366
CAS Number: 20986-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76e1bc42a8574e616fe4ce01cb5215c52677132&vid=a76e1bc42a8574e616fe4ce01cb5215c52677132&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR