Stampa…

Ethylene chlorophosphite ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

C1215-25G C1215-5G
TCIAC1215-25GEA 62 EUR
TCIAC1215-25G TCIAC1215-5G
Ethylene chlorophosphite ≥97.0% (by GC)
Ethylene chlorophosphite
Formula: C₂H₄ClO₂P
Punto di ebollizione: 47°C
Punto di fusione: -28°C
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014511
CAS Number: 822-39-9
EINECS: 212-499-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&vid=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR