5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D2261-1G
D2261-25G
D2261-5G
TCIAD2261-1GEA
52
EUR
TCIAD2261-1G
TCIAD2261-25G
TCIAD2261-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (by GC)
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formula:
C₅H₆O₂ Punto di ebollizione: 117°C Flash Pt: 46°C |
MDL Number:
MFCD00010439 CAS Number: 3393-45-1 UN: 1224 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |