3-Nitrobenzensolfonato di sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
N0141-25G
N0141-500G
TCIAN0141-25GEA
16
EUR
TCIAN0141-25G
TCIAN0141-500G
3-Nitrobenzensolfonato di sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Nitrobenzensolfonato di sodio
Formula:
C₆H₄NNaO₅S Peso molecolare: 225,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007490 CAS Number: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 95.0 % |