Dimethyl acetylenedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₆O₄ Punto di ebollizione: 198°C Flash Pt: 86°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008456 CAS Number: 762-42-5 EINECS: 212-098-4 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |