Stampa…
Diethyl acetylenedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0089-25ML A0089-250ML
TCIAA0089-25MLEA 74 EUR
TCIAA0089-25ML TCIAA0089-250ML
Diethyl acetylenedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Diethyl acetylenedicarboxylate
Formula: C₈H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: 1°C
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009186
CAS Number: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=197bd469369b29b61d0142ed5c6dc8f11e28d44a&vid=197bd469369b29b61d0142ed5c6dc8f11e28d44a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %